Learn More
2-Clorovonoprazán, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro Vonoprazan |
| CAS | 928325-68-2 |
| Fórmula molecular | C17 H15 Cl F N3 O2 S |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-5-(2-fluorophenyl)-N-methyl-1-(3-pyridinylsulfonyl)-1H-pyrrole-3-methanamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H15ClFN3O2S/c1-20-10-12-9-16(14-6-2-3-7-15(14)19)22(17(12)18)25(23,24)13-5-4-8-21-11-13/h2-9,11,20H,10H2,1H3 |
| SMILES | CNCc1cc(c2ccccc2F)n(c1Cl)S(=O)(=O)c3cccnc3 |
| Nombre IUPAC | 1-[2-cloro-5-(2-fluorofenil)-1-(3-piridilsulfonil)pirrol-3-il]-N-metil-metanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 379.84 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 379.0558 |