Learn More
2-clorofenotiazina, TRC
Código de producto. 30354576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30354576 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30354576 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37497050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-10H-phenothiazine
CAS 92-39-7
Fórmula molecular C12 H8 Cl N S
Cantidad 50 g
Sinónimo 2-Chloro-10H-phenothiazine, Chlorpromazine Hydrochloride Imp. E (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C12H8ClNS/c13-8-5-6-12-10(7-8)14-9-3-1-2-4-11(9)15-12/h1-7,14H
SMILES Clc1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
Nombre IUPAC 2-cloro-10H-fenotiazina
Peso molecular (g/mol) 233.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.0066