Learn More
2-clorofenotiazina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-10H-phenothiazine |
| CAS | 92-39-7 |
| Fórmula molecular | C12 H8 Cl N S |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2-Chloro-10H-phenothiazine, Chlorpromazine Hydrochloride Imp. E (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H8ClNS/c13-8-5-6-12-10(7-8)14-9-3-1-2-4-11(9)15-12/h1-7,14H |
| SMILES | Clc1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-10H-fenotiazina |
| Peso molecular (g/mol) | 233.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.0066 |