Learn More
2-cloro-p-xileno, TRC
Código de producto. 30136692
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136692 5 g 5 g
30008912 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136692 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC0140305G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-72-7
Fórmula molecular C8H9Cl
Peso molecular (g/mol) 140.61
Sinónimo p-Xylene, 2-chloro- (7CI,8CI), 2-Chloro-1,4-dimethylbenzene, 1,4-Dimethyl-2-chlorobenzene, 1-Chloro-2,5-dimethylbenzene 2,5-Dimethylchlorobenzene, Benzene, 2-chloro-1,4-dimethyl-, Chloro-p-xylene, Monochloro-p-xylene, NSC 60148
Nombre IUPAC 2-cloro-1,4-dimetilbenceno
SMILES CC1=C(Cl)C=C(C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-p-xylene
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9Cl/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.0393