Learn More
Sulfato de 2-cloro-p-fenilendiamina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11476946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11476946 250 g 250 g
11466946 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11476946 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24029.30
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61702-44-1
Fórmula molecular C6H9ClN2O4S
Peso molecular (g/mol) 240.66
Número MDL MFCD00013004
Clave InChI GQFGHCRXPLROOF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-p-phenylenediamine sulfate, 2-chlorobenzene-1,4-diamine sulfate, 2-chloro-1,4-phenylenediamine sulfate, fourrine so, 2-chloro-1,4-benzenediamine sulfate, 2-chlorobenzene-1,4-diamine; sulfuric acid, 1,4-benzenediamine, 2-chloro-, sulfate, renal so, fourrine 81, 2-cl-p-pd
PubChem CID 22584
ChEBI CHEBI:76597
Nombre IUPAC 2-clorobenceno-1,4-diamina;ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O.NC1=CC=C(N)C(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-p-phenylenediamine sulfate
Punto de fusión 251°C to 253°C
Cantidad 250 g
Número UN UN2811
Beilstein 8441373
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.67
Porcentaje de pureza 95%