Learn More
2-cloro-o-propionotoluidida, TRC
Código de producto. 30360437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30360437 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30360437 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC585500100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (RS)-2-Chloro-N-(2-methylphenyl)propanamide
CAS 19281-31-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10 H12 Cl N O
Cantidad 100 mg
Sinónimo (RS)-2-Chloro-N-(2-methylphenyl)propanamide, Prilocaine Hydrochloride Imp. A (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12ClNO/c1-7-5-3-4-6-9(7)12-10(13)8(2)11/h3-6,8H,1-2H3,(H,12,13)
SMILES CC(Cl)C(=O)Nc1ccccc1C
Nombre IUPAC 2-cloro-N-(2-metilfenil)propanamida
Peso molecular (g/mol) 197.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.0607
Porcentaje de pureza >95