Learn More
Tocris Bioscience™ 2-Chloro-N6-cyclopentyladenosine
Descripción
Potent and selective adenosine A1 receptor agonist (Ki values are 0.8, 2300 and 42 nM for human A1, A2A and A3 receptors respectively; EC50 = 18800 nM for hA2B). Centrally active following systemic administration in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-N6-cyclopentyladenosine |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 369.81 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 369.81 |