Learn More
2-Cloro-N-fenilbenzamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15426008
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15426008 250 mg 250 miligramos
15416008 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15426008 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59623.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6833-13-2
Fórmula molecular C13H10ClNO
Peso molecular (g/mol) 231.68
Número MDL MFCD00016336
Clave InChI AXQVIWHAEYLGLO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorobenzanilide, o-chlorobenzanilide, 2-chlorobenzoanilide, benzamide, 2-chloro-n-phenyl, 2-chlorobenzoic acid anilide, benzanilide, 2-chloro, n-phenyl-2-chlorobenzamide, 2-chloro-n-phenyl benzamide, 2-chloro-n-phenyl-benzamide, 2-chlorophenyl-n-benzamide
PubChem CID 23265
Nombre IUPAC 2-cloro-N-fenilbenzamida
SMILES ClC1=CC=CC=C1C(=O)NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-N-phenylbenzamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.68
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido