Learn More
2-Cloro-N,N-dimetilnicotinamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15453698
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15453698 250 mg 250 miligramos
15443698 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15453698 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57162.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 52943-21-2 | C8H9ClN2O | 184.623 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52943-21-2
Fórmula molecular C8H9ClN2O
Peso molecular (g/mol) 184.623
Número MDL MFCD08593346
Clave InChI QNZRJGJNLOMEGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-n,n-dimethylnicotinamide, 2-chloro-n,n-dimethyl-nicotinamide, 2-chloropyridine-3-carboxylic acid n,n-dimethylamide, 2-chloro-n,n-dimethyl-pyridine-3-carboxamide, 2-chloro-n,n'-dimethylnicotinamide, 3-pyridinecarboxamide,2-chloro-n,n-dimethyl, 2-chloro 3-pyridyl-n,n-dimethylcarboxamide, n,n-dimethyl-2-chloro-3-pyridinecarboxamide
PubChem CID 10965214
Nombre IUPAC 2-cloro-N,N-dimetilpiridina-3-carboxamida
SMILES CN(C)C(=O)C1=C(N=CC=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-N,N-dimethylnicotinamide
Punto de fusión 63°C to 65°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.63
Porcentaje de pureza 97%