Learn More
Clorhidrato de 2-cloro-N,N-dimetiletilamina, TRC
Código de producto. 30361894
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
30361894 100 g 100 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30361894 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC365810100G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-N,N-dimethylethylamine Hydrochloride
CAS 4584-46-7
Fórmula molecular C4H11Cl2N
Cantidad 100 g
Sinónimo (2-Chloroethyl)dimethylamine Hydrochloride, (β-Chloroethyl)dimethylamine Hydrochloride, 1-(Dimethylamino)-2-chloroethane-d6 Hydrochloride, 1-Chloro-2-(dimethylamino)ethane Hydrochloride, 1-Chloro-2-N,N-dimethylaminoethane Hydrochloride, 1-Chloro-2-dimethylaminoethane Monohydrochloride, 2-(Dimethylamino)chloroethane Hydrochloride, 2-(Dimethylamino)ethyl Chloride Hydrochloride, 2-(N,N-Dimethylamino)ethyl Chloride Hydrochloride, 2-Chloro-N,N-dimethylethanamine Hydrochloride, 2-Chloro-N,N-dimethylethaneamine Hydrochloride, 2-Chloro-N,N-dimethylethylamine Hydrochloride, 2-Chloroethyl-N,N-dimethylamine Hydrochloride, 2-Chloroethyldimethylamine Monohydrochloride, 2-Chloroethyldimethylammonium Chloride, Chloro(dimethylamino)ethane Hydrochloride, Chloroethyldimethylamine Hydrochloride, Dimethylaminoethyl Chloride Hydrochloride, N,N-Dimethyl-2-chloroethanamine Hydrochloride, N,N-Dimethyl-2-chloroethylamine Hydrochloride, N,N-Dimethyl-N-(2-chloroethyl)amine Hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)-N,N-dimethylamine Hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)-N,N-dimethylammonium Chloride, N-(2-Chloroethyl)dimethylamine Hydrochloride, β-Chloroethyl-N,N-dimethylamine Hydrochloride, β-Dimethylaminoethyl Chloride Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10ClN.ClH/c1-6(2)4-3-5;/h3-4H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CN(C)CCCl
Nombre IUPAC 2-cloro-N,N-dimetiletanamina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 144.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.0269