Learn More
Clorhidrato de 2-cloro-N,N-dimetiletilamina-d6, TRC
Código de producto. 30353751
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30353751 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30353751 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36581210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-N,N-dimethylethylamine dimethyl-d6 hydrochloride
CAS 97941-91-8
Fórmula molecular C4 2H6 H4 Cl N . Cl H
Cantidad 10 mg
Sinónimo Ethanamine, 2-chloro-N,N-di(methyl-d3)-, hydrochloride (1:1) (ACI), Ethanamine, 2-chloro-N,N-di(methyl-d3)-, hydrochloride (9CI), 2-Chloro-N,N-dimethyl-d6-ethylamine HCl, 2-Chloro-N,N-di(methyl-d3)ethanamine hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)-N,N-dimethylamine-D6 (N,N-dimethyl-D6) hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10ClN.ClH/c1-6(2)4-3-5;/h3-4H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3;
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])N(CCCl)C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC 2-cloro-N,N-bis(trideuteriometil)etanamina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 150.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.0645