Learn More
2-Coro-N,N-dimetilbenzamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15446408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15446408 1 g 1 g
15456408 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15446408 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59948.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 2-cloro-N,N-dimetilbenzamida participa en la preparación de repelentes.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6526-67-6
Fórmula molecular C9H10ClNO
Peso molecular (g/mol) 183.64
Número MDL MFCD00463636
Clave InChI SZUQPOLAEFBJJH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzamide, 2-chloro-n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-2-chlorobenzamide, o-chloro-n,n-dimethylbenzamide, 2-chloro-n,n-dimethyl-benzamide, benzamide, o-chloro-n,n-dimethyl, aronis25704, 2-chlorophenyl-n,n-dimethylcarboxamide
PubChem CID 81012
Nombre IUPAC 2-cloro-N,N-dimetilbenzamida
SMILES CN(C)C(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-N,N-dimethylbenzamide
Color Amarillo
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.64
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido