Learn More
2-cloro-N,N-dimetilacetamida, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-N,N-dimethylacetamide |
| CAS | 2675-89-0 |
| Fórmula molecular | C4H8ClNO |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-Chloro-N,N’-dimethylacetamide, 2-Chlorodimethylacetamide, N,N-Dimethyl-2-chloroacetamide, N,N-Dimethyl-alpha-chloroacetamide, N,N-Dimethylchloroacetamide, NSC 1193, alpha-Chloro-N,N-dimethylacetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8ClNO/c1-6(2)4(7)3-5/h3H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)C(=O)CCl |
| Nombre IUPAC | 2-Cloro-N,N-dimetilacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 121.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 121.0294 |