Learn More
2-cloro-N,N-dimetilacetamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10422010 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ML
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10422010 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
10027899 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10422010 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 438210250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2675-89-0 | C4H8ClNO | 121.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2675-89-0
Fórmula molecular C4H8ClNO
Peso molecular (g/mol) 121.57
Clave InChI XBPPLECAZBTMMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethyl-2-chloroacetamide, n,n-dimethylchloroacetamide, acetamide, 2-chloro-n,n-dimethyl, 2-chloro-n, n-dimethylacetamide, acmc-209gsx, 2-chlorodimethylacetamide, 2-chloro-dimethylacetamide, 2-chlorodimethyl acetamide, chloro-n,n-dimethylacetamide, n,n-dimethyl chloroacetamide
PubChem CID 75886
Nombre IUPAC 2-Cloro-N,N-dimetilacetamida
SMILES CN(C)C(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-chloro-N, N-dimethylacetamide
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 15°C to 16°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1820g/mL
Punto de ebullición 98°C to 100°C (11.0 Torr)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCH2CON(CH3)2
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 1.182
Información de solubilidad Solubility in water: in water:(20°C) soluble.,in ethanol:(20°C) soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.57
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-N,N-dimethylacetamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.