Learn More
2-cloro-N,N-dimetilacetamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10027899 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ML
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10027899 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10422010 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10027899 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 438210050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2675-89-0 | C4H8ClNO | 121.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2675-89-0
Fórmula molecular C4H8ClNO
Peso molecular (g/mol) 121.57
Clave InChI XBPPLECAZBTMMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-dimethyl-2-chloroacetamide, n,n-dimethylchloroacetamide, acetamide, 2-chloro-n,n-dimethyl, 2-chloro-n, n-dimethylacetamide, acmc-209gsx, 2-chlorodimethylacetamide, 2-chloro-dimethylacetamide, 2-chlorodimethyl acetamide, chloro-n,n-dimethylacetamide, n,n-dimethyl chloroacetamide
PubChem CID 75886
Nombre IUPAC 2-Cloro-N,N-dimetilacetamida
SMILES CN(C)C(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-chloro-N, N-dimethylacetamide
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 15°C to 16°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1820g/mL
Punto de ebullición 98°C to 100°C (11.0 Torr)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCH2CON(CH3)2
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 1.182
Información de solubilidad Solubility in water: in water:(20°C) soluble.,in ethanol:(20°C) soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.57
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-N,N-dimethylacetamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.