Learn More
2-cloro-N,N-dimetilacetamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489340
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489340 1 g 1 g
11479340 250 mg 250 miligramos
15417867 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 11489340 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50229.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 2675-89-0 | C4H8ClNO | 121.564 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2675-89-0
Fórmula molecular C4H8ClNO
Número MDL MFCD00039360
Clave InChI XBPPLECAZBTMMK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75886
Nombre IUPAC 2-Cloro-N,N-dimetilacetamida
SMILES CN(C)C(=O)CCl
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-N,N-dimethylacetamide
Densidad 1.182
Punto de ebullición 98°C to 100°C (11 mmHg)
Fórmula lineal ClCH2CON(CH3)2
Índice de refracción 1.479
Cantidad 1 g
Beilstein 969568
Sinónimo n,n-dimethyl-2-chloroacetamide, n,n-dimethylchloroacetamide, acetamide, 2-chloro-n,n-dimethyl, 2-chloro-n, n-dimethylacetamide, acmc-209gsx, 2-chlorodimethylacetamide, 2-chloro-dimethylacetamide, 2-chlorodimethyl acetamide, chloro-n,n-dimethylacetamide, n,n-dimethyl chloroacetamide
Peso molecular (g/mol) 121.564
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.57
Porcentaje de pureza 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.