Learn More
2-cloro-N,N-dimetilacetamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479340
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479340 250 mg 250 miligramos
11489340 1 g 1 g
15417867 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479340 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50229.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2675-89-0 | C4H8ClNO | 121.564 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2675-89-0
Fórmula molecular C4H8ClNO
Número MDL MFCD00039360
Clave InChI XBPPLECAZBTMMK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75886
Nombre IUPAC 2-Cloro-N,N-dimetilacetamida
SMILES CN(C)C(=O)CCl
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-N,N-dimethylacetamide
Densidad 1.182
Punto de ebullición 98°C to 100°C (11 mmHg)
Fórmula lineal ClCH2CON(CH3)2
Índice de refracción 1.479
Cantidad 250 mg
Beilstein 969568
Sinónimo n,n-dimethyl-2-chloroacetamide, n,n-dimethylchloroacetamide, acetamide, 2-chloro-n,n-dimethyl, 2-chloro-n, n-dimethylacetamide, acmc-209gsx, 2-chlorodimethylacetamide, 2-chloro-dimethylacetamide, 2-chlorodimethyl acetamide, chloro-n,n-dimethylacetamide, n,n-dimethyl chloroacetamide
Peso molecular (g/mol) 121.564
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.57
Porcentaje de pureza 97%
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.