Learn More
2-Cloro-N,N-dimetil-d6-etilamina HCl, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-N,N-dimethylethylamine dimethyl-d6 hydrochloride |
| CAS | 97941-91-8 |
| Fórmula molecular | C4 2H6 H4 Cl N . Cl H |
| Cantidad | 0.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H10ClN.ClH/c1-6(2)4-3-5;/h3-4H2,1-2H3;1 H/i1D3,2D3; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])N(CCCl)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-N,N-bis(trideuteriometil)etanamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 150.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.0645 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |