Learn More
Clorhidrato de 2-cloro-N,N-dietiletilamina-d10, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-N,N-diethylethylamine-d10 Hydrochloride |
| CAS | 1092978-87-4 |
| Fórmula molecular | C6H5D10Cl2N |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N-(2-Chloroethyl)-N-(ethyl-1,1,2,2,2-d5)-ethan-1,1,2,2,2-d5-amine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14ClN.ClH/c1-3-8(4-2)6-5-7;/h3-6H2,1-2H3;1H/i1D3,2D3,3D2,4D2; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(CCCl)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | N-(2-cloroetil)-1,1,2,2,2-pentadeuterio-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)etanamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 182.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.1209 |