Learn More
2-Cloro-N,N-dietiletil-D4-amina HCl, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-N,N-diethylethylamine 1,1,2,2-d4 hydrochloride |
| CAS | 1219805-94-3 |
| Fórmula molecular | C6 2H4 H10 Cl N . Cl H |
| Cantidad | 0.05 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H14ClN.ClH/c1-3-8(4-2)6-5-7;/h3-6H2,1-2H3;1 H/i5D2,6D2; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])(Cl)C([2 H])([2 H])N(CC)CC |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-1,1,2,2-tetradeuterio-N,N-dietiletanamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 176.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.0833 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |