Learn More
2-cloro-N,N-dietilacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-N,N-diethylacetamide |
| CAS | 2315-36-8 |
| Fórmula molecular | C6H12ClNO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-(Diethylamino)-2-oxoethyl Chloride, CDEA, Chloro-N,N-diethylacetamide, N,N-Diethyl-2-chloroacetamide, N,N-Diethylchloroacetamide, N-(2-Chloroacetyl)diethylamine, N-(Chloroacetyl)diethylamine, NSC 1726, α-Chloro-N,N-diethylacetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12ClNO/c1-3-8(4-2)6(9)5-7/h3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | ClCC(N(CC)CC)=O |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-N,N-dietilacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 149.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.0607 |