Learn More
2-Cloro-N,N-dietilacetamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474664
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474664 5 g 5 g
11484664 25 g 25 g
11494664 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11474664 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13691.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2315-36-8 | C6H12ClNO | 149.618 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2315-36-8
Fórmula molecular C6H12ClNO
Peso molecular (g/mol) 149.618
Número MDL MFCD00000928
Clave InChI CQQUWTMMFMJEFE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-diethylchloroacetamide, cdea, acetamide, 2-chloro-n,n-diethyl, n,n-diethyl-2-chloroacetamide, n-chloroacetyldiethylamine, caswell no. 333g, diethylamid kyseliny chloroctove, alpha-chloro-n,n-diethylacetamide, .alpha.-chloro-n,n-diethylacetamide, n,n,-diethylchloroacetamide
PubChem CID 16844
Nombre IUPAC 2-cloro-N,N-dietilacetamida
SMILES CCN(CC)C(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-N,N-diethylacetamide
Punto de ebullición 123°C to 124°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Beilstein 605866
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.62
Porcentaje de pureza 97%