Learn More
2-cloro-N-(metilsulfonil)acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-N-(methylsulfonyl)acetamide |
| CAS | 202658-88-6 |
| Fórmula molecular | C3H6ClNO3S |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Chloro-N-methanesulfonylacetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6ClNO3S/c1-9(7,8)5-3(6)2-4/h2H2,1H3,(H,5,6) |
| SMILES | CS(=O)(=O)NC(=O)CCl |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-N-metilsulfonilacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 171.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.9757 |