Learn More
2-Cloro-N-metilnicotinamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15434358
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15434358 250 mg 250 miligramos
15424358 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15434358 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57963.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52943-20-1
Fórmula molecular C7H7ClN2O
Peso molecular (g/mol) 170.596
Número MDL MFCD08691934
Clave InChI AVRKRDJKETWGRR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-n-methylnicotinamide, 3-pyridinecarboxamide, 2-chloro-n-methyl, chloro-n-methyl-nicotinamide, n-methyl-2-chloronicotinamide, 2-chloro-n-methyl-3-pyridinecarboxamide, n-methyl-2-chloropyridine-3-carboxamide, 2-chloro 3-pyridyl-n-methylcarboxamide
PubChem CID 12286955
Nombre IUPAC 2-cloro-N-metilpiridina-3-carboxamida
SMILES CNC(=O)C1=C(N=CC=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-N-methylnicotinamide
Color Marrón a Amarillo
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.6
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido