Learn More
Clorhidrato de 2-cloro-N-metiletanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-N-methylethanamine Hydrochloride |
| CAS | 4535-90-4 |
| Fórmula molecular | C3 H8 Cl N . HCl |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2-Chloro-N-methylethylamine Hydrochloride, 2-(Methylamino)ethyl Chloride Hydrochloride, N-Methyl-2-chloroethylamine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H8ClN.ClH/c1-5-3-2-4;/h5H,2-3H2,1H3;1H |
| SMILES | ClCCNC.Cl |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 2-cloro-N-metiletanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 130.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.0112 |