Learn More
2-Cloro-N-metilbenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15423468
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15423468 1 g 1 g
15433468 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15423468 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56910.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3400-31-5
Fórmula molecular C8H8ClNO
Peso molecular (g/mol) 169.608
Número MDL MFCD00032667
Clave InChI ITXNDDPDABTCBO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-2-chlorobenzamide, 2-chloro-n-methyl-benzamide, benzamide, 2-chloro-n-methyl, n-methyl-o-chlorbenzamid, 2-chlorophenyl-n-methylcarboxamide
PubChem CID 347959
Nombre IUPAC 2-cloro-N-metilbenzamida
SMILES CNC(=O)C1=CC=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-N-methylbenzamide
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.61
Porcentaje de pureza 97%