Learn More
2-cloro-N-metilacetamida, TRC
Código de producto. 30352962
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30352962 5 g -
30362196 10 g 10 g
30358239 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30352962 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3683505G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-30-0
Fórmula molecular C3H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 107.54
Sinónimo N-Methyl-2-chloroacetamide, N-Methylchloroacetamide, NSC 1725, α-Chloro-N-methylacetamide
Nombre IUPAC 2-cloro-N-metilacetamida
SMILES CNC(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-N-methylacetamide
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6ClNO/c1-5-3(6)2-4/h2H2,1H3,(H,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.0138