Learn More
2-Cloro-N-metilacetamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15405087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15405087 5 g 5 g
15415087 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15405087 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32362.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 96-30-0 | C3H6ClNO | 107.537 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-30-0
Fórmula molecular C3H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 107.537
Número MDL MFCD00018913
Clave InChI HOZLOOPIXHWKCI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methyl-2-chloroacetamide, acetamide, 2-chloro-n-methyl, n-methylchloroacetamide, usaf do-35, 2-chloro-n-methyl-acetamide, alpha-chloro-n-methylacetamide, n-methyl 2-chloroacetamide, .alpha.-chloro-n-methylacetamide, n-methylchloracetamide, n-methyl chloroacetamide
PubChem CID 66773
Nombre IUPAC 2-cloro-N-metilacetamida
SMILES CNC(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-N-methylacetamide
Punto de fusión 45°C to 47°C
Fórmula lineal ClCH2CONHCH3
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.54
Porcentaje de pureza 97%