Learn More
2-Cloro-N-metil-N-(4-nitrofenil)acetamida, TRC
Código de producto. 30010099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010099 100 mg 100 miligramos
30009932 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010099 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC373985100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2653-16-9
Fórmula molecular C9H9ClN2O3
Peso molecular (g/mol) 228.63
Sinónimo α-Chloro-N-methyl-p-nitroacetanilide, 2-Chloro-N-methyl-4'-nitro-acetanilide, 2-Chloro-N-methyl-N-(4-nitrophenyl)-acetamide
Nombre IUPAC 2-cloro-N-metil-N-(4-nitrofenil)acetamida
SMILES CN(C(=O)CCl)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-N-methyl-N-(4-nitrophenyl)acetamide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9ClN2O3/c1-11(9(13)6-10)7-2-4-8(5-3-7)12(14)15/h2-5H,6H2,1H3