Learn More
2-Cloro-N-metoxi-N-metilacetamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363936
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11363936 25 g 25 g
11353936 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11363936 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17048.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 67442-07-3 | C4H8ClNO2 | 137.563 g/mol
2-Chloro-N-methoxy-N-methylacetamide is used in the preparation of 2-heptyl-3-hydroxy-4(1H)-quinolone (Pseudomonas quinolone signal or PQS) and structurally related 2-alkyl-4-quinolones having biological activity, 2-(benzo[d]thiazol-2-ylsulfonyl)-N-methoxy-N-methylacetamide and α-chloro-ketone, starting reagent for the one-pot synthesis of 2-heptyl-3-hydroxyl-4(1H)-quinolone (PQS), signaling molecule in the quorum sensing of Pseudomonas aeruginosa.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-cloro-N-metoxi-N-metilacetamida se utiliza en la preparación de 2-heptil-3-hidroxi-4(1H)-quinolona (señal de quinolona de pseudomonas o PQS) y estructuralmente relacionadas 2-alquilo-4-quinolonas con actividad biológica, 2-(benzo[d]tiazol-2-ilsulfonil)-N-metoxi-N-metilacetamida y α-cloro-cetona, reactivo de partida para la síntesis en un recipiente de 2-heptil-3-hidroxil-4(1H)-quinolona (PQS), molécula de señalización en la detección de quórum de pseudomonas aeruginosa
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. La temperatura de almacenamiento recomendada es de 2 a 8 °C. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67442-07-3
Fórmula molecular C4H8ClNO2
Peso molecular (g/mol) 137.563
Número MDL MFCD00134232
Clave InChI SCOJKGRNQDKFRP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2734716
Nombre IUPAC 2-cloro-N-metoxi-N-metilacetamida
SMILES CN(C(=O)CCl)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-N-methoxy-N-methylacetamide
Punto de fusión 39°C to 41°C
Punto de ebullición 94°C to 95°C (9 mmHg)
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 1924015
Sinónimo 2-chloro-n-methoxy-n-methyl acetamide, acetamide,2-chloro-n-methoxy-n-methyl, n-methoxy-n-methylchloroacetamide, acetamide, 2-chloro-n-methoxy-n-methyl, pubchem18657, acmc-209nz0, n-methyl-n-methoxy chloroacetamide, n-chloroacetyl-n-methoxymethylamine, n-methyl-n-methoxy-2-chloroacetamide, 2-chloro-n-methoxy-n-methyl-acetamide
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.57
Porcentaje de pureza 98%