Learn More
2-Cloro-N-metoxi-N-metilacetamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10458172 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10458172 25 g Glass bottle 25 g
10212672 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10458172 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 369890250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67442-07-3
Número MDL MFCD00134232
Clave InChI SCOJKGRNQDKFRP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-n-methoxy-n-methyl acetamide, acetamide,2-chloro-n-methoxy-n-methyl, n-methoxy-n-methylchloroacetamide, acetamide, 2-chloro-n-methoxy-n-methyl, pubchem18657, acmc-209nz0, n-methyl-n-methoxy chloroacetamide, n-chloroacetyl-n-methoxymethylamine, n-methyl-n-methoxy-2-chloroacetamide, 2-chloro-n-methoxy-n-methyl-acetamide
PubChem CID 2734716
Nombre IUPAC 2-cloro-N-metoxi-N-metilacetamida
SMILES CN(C(=O)CCl)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-N-methoxy-N-methylacetamide
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 37°C to 42°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C4H8ClNO2
Fórmula lineal ClCH2CON(OCH3)CH3
Cantidad 25 g
Peso molecular (g/mol) 137.563
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.56
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Crystals