Learn More
2-Cloro-N-metoxi-N-metilacetamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10212672 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10212672 5 g Frasco de vidrio 5 g
10458172 25 g Glass bottle 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10212672 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 369890050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67442-07-3
Número MDL MFCD00134232
Clave InChI SCOJKGRNQDKFRP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-n-methoxy-n-methyl acetamide, acetamide,2-chloro-n-methoxy-n-methyl, n-methoxy-n-methylchloroacetamide, acetamide, 2-chloro-n-methoxy-n-methyl, pubchem18657, acmc-209nz0, n-methyl-n-methoxy chloroacetamide, n-chloroacetyl-n-methoxymethylamine, n-methyl-n-methoxy-2-chloroacetamide, 2-chloro-n-methoxy-n-methyl-acetamide
PubChem CID 2734716
Nombre IUPAC 2-cloro-N-metoxi-N-metilacetamida
SMILES CN(C(=O)CCl)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-N-methoxy-N-methylacetamide
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 37.0°C to 42.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 94.0°C to 95.0°C
Temperatura de inflamación 104°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H8ClNO2
Fórmula lineal ClCH2CON(OCH3)CH3
Cantidad 5 g
Peso molecular (g/mol) 137.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.56
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-N-methoxy-N-methylacetamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.