Learn More
2-cloro-N-(hidroximetil)acetamida, TRC
Código de producto. 30359080
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30359080 5 g -
30350533 2.5 g 2.50 g
30355504 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30359080 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC6701505G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2832-19-1
Fórmula molecular C3H6ClNO2
Peso molecular (g/mol) 123.54
Sinónimo Chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide, N-(Hydroxymethyl)-2-chloracetamide, N-(Hydroxymethyl)-2-chloroacetamide, N-(Hydroxymethyl)chloroacetamide, N-Methylol-2-chloroacetamide, N-Methylol-alpha-chloracetamide, N-Methylol-alpha-chloroacetamide, N-Methylolchloracetamide, N-Methylolchloroacetamide, NSC 9963, alpha-Chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide
Nombre IUPAC 2-cloro-N-(hidroximetil)acetamida
SMILES OCNC(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6ClNO2/c4-1-3(7)5-2-6/h6H,1-2H2,(H,5,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.0087