Learn More
2-cloro-N-(hidroximetil)acetamida, TRC
Código de producto. 30350533
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30350533 2.5 g 2.50 g
30355504 10 g -
30359080 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30350533 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC6701502.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2832-19-1
Fórmula molecular C3H6ClNO2
Peso molecular (g/mol) 123.54
Sinónimo Chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide, N-(Hydroxymethyl)-2-chloracetamide, N-(Hydroxymethyl)-2-chloroacetamide, N-(Hydroxymethyl)chloroacetamide, N-Methylol-2-chloroacetamide, N-Methylol-alpha-chloracetamide, N-Methylol-alpha-chloroacetamide, N-Methylolchloracetamide, N-Methylolchloroacetamide, NSC 9963, alpha-Chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide
Nombre IUPAC 2-cloro-N-(hidroximetil)acetamida
SMILES OCNC(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-N-(hydroxymethyl)acetamide
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6ClNO2/c4-1-3(7)5-2-6/h6H,1-2H2,(H,5,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.0087