Learn More
2-Cloro-N-(hidroximetil)acetamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494943
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494943 50 g 50 g
11484943 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11494943 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12247.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2832-19-1 | C3H6ClNO2 | 123.54 g/mol
An organic building block. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals. As dyestuff intermediate .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Un compuesto básico orgánico. Es una importante materia prima e intermedio que se utiliza en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los agroquímicos. Como intermedio para colorantes.
Solubilidad
Muy soluble en agua. Poco soluble en hidrocarburos alifáticos.
Notas
Higroscópico. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2832-19-1
Fórmula molecular C3H6ClNO2
Peso molecular (g/mol) 123.54
Número MDL MFCD00021961
Clave InChI TXNSZCSYBXHETP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-n-hydroxymethyl acetamide, n-hydroxymethyl-2-chloroacetamide, acetamide, 2-chloro-n-hydroxymethyl, n-methylolchloroacetamide, grota, chloracetamide-n-metholol, n-methylol-chloracetamide, grotan df-35, caswell no. 192bb, chloracetamide-n-methanol
PubChem CID 62466
Nombre IUPAC 2-cloro-N-(hidroximetil)acetamida
SMILES OCNC(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-N- (hydroxymethyl)acetamide
Punto de fusión 97°C to 103°C
Cantidad 50 g
Número UN UN3261
Beilstein 1811765
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Very soluble in water. Poorly soluble in aliphatic hydrocarbons.
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.54
Porcentaje de pureza 98%