Learn More
2-Cloro-N-[(furano-2-il)metil]-7H-purina-6-amina, TRC
Código de producto. 30363408
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30363408 100 mg 100 miligramos
30363130 500 mg -
30354837 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30363408 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC369853100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101862-47-9
Fórmula molecular C10H8N5OCl
Peso molecular (g/mol) 249.66
Sinónimo 2-Chloro-N-(2-furanylmethyl)-9H-purin-6-amine, (2-Chloro-7H-purin-6-yl)[(furan-2-yl)methyl]amine, 2-Chloro-6-Furfurylaminopurine, 2-Chloro-N-(2-furanylmethyl)-7H-purin-6-amine, NSC 45794
Nombre IUPAC 2-cloro-N-(furano-2-ilmetil)-7H-purina-6-amina
SMILES Clc1nc(NCc2occc2)c3ncnc3[nH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-N-[(furan-2-yl)methyl]-7H-purin-6-amine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8ClN5O/c11-10-15-8(7-9(16-10)14-5-13-7)12-4-6-2-1-3-17-6/h1-3,5H,4H2,(H2,12,13,14,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.0417