Learn More
2-Cloro-N-ciclopropilacetamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15445177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15445177 10 g 10 g
15455177 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15445177 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32456.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19047-31-5 | C5H8ClNO | 133.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19047-31-5
Fórmula molecular C5H8ClNO
Peso molecular (g/mol) 133.58
Número MDL MFCD00276391
Clave InChI ZPWIVSGEQGESFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n1-cyclopropyl-2-chloroacetamide, 2-chloro-n-cyclopropyl-acetamide, n-cyclopropylchloroacetamide, acetamide,2-chloro-n-cyclopropyl
PubChem CID 735780
Nombre IUPAC 2-cloro-N-ciclopropilacetamida
SMILES ClCC(=O)NC1CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-N-cyclopropylacetamide
Punto de fusión 80°C to 84°C
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.58
Porcentaje de pureza 97%