Learn More
2-Cloro-N-ciclopentil-4-nitrobenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15485398
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15485398 250 mg 250 miligramos
15465398 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15485398 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59168.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 300829-22-5
Fórmula molecular C12H13ClN2O3
Peso molecular (g/mol) 268.70
Número MDL MFCD00707289
Clave InChI SWXOJSLQXXNFQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cambridge id 5346233, 2-chloro-4-nitrophenyl-n-cyclopentylcarboxamide
PubChem CID 710872
Nombre IUPAC 2-cloro-N-ciclopentil-4-nitrobenzamida
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=C(C=C1)C(=O)NC1CCCC1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-N-cyclopentyl-4-nitrobenzamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.7
Porcentaje de pureza 97%