Learn More
2-Cloro-N-5-quinolinilacetamida, TRC
Código de producto. 30365330
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365330 100 mg -
30350520 10 mg 10 miligramos
30361637 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30365330 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC369438100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121221-08-7
Fórmula molecular C11H9N2OCl
Peso molecular (g/mol) 220.65
Nombre IUPAC 2-cloro-N-quinolina-5-ilacetamida
SMILES ClCC(=O)Nc1cccc2ncccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-N-5-quinolinylacetamide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9ClN2O/c12-7-11(15)14-10-5-1-4-9-8(10)3-2-6-13-9/h1-6H,7H2,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.0403