Learn More
2-Cloro-N-5-quinolinilacetamida, TRC
Código de producto. 30350520
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30350520 10 mg 10 miligramos
30365330 100 mg -
30361637 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30350520 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36943810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121221-08-7
Fórmula molecular C11H9N2OCl
Peso molecular (g/mol) 220.65
Nombre IUPAC 2-cloro-N-quinolina-5-ilacetamida
SMILES ClCC(=O)Nc1cccc2ncccc12
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-N-5-quinolinylacetamide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9ClN2O/c12-7-11(15)14-10-5-1-4-9-8(10)3-2-6-13-9/h1-6H,7H2,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.0403
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.