Learn More
2-Cloro-N-(5-fenil-1,2,4-tiadiazol-3-il)acetamida, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15458515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15458515 250 mg 250 miligramos
15438515 1 g 1 g
15448515 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15458515 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33522.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 885268-36-0
Fórmula molecular C10H8ClN3OS
Peso molecular (g/mol) 253.704
Número MDL MFCD06409308
Clave InChI VUNFVGABWSAHLZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-n-5-phenyl-1,2,4-thiadiazol-3-yl acetamide
PubChem CID 44669111
Nombre IUPAC 2-cloro-N-(5-fenil-1,2,4-tiadiazol-3-il)acetamida
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=NS2)NC(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-N-(5-phenyl-1,2,4-thiadiazol-3-yl)acetamide
Punto de fusión 149°C to 153°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.71
Porcentaje de pureza 96%