Learn More
2-cloro-N-(4-yodofenil)acetamida, 95 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10412000 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
10412000 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 10412000 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 438290050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-chloro-N-(4-iodophenyl)acetamide
CAS 2564-00-3
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 194.8°C to 196.7°C
Color Blanco a marrón
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Fórmula molecular C8H7ClINO
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-chloro-n-4-iodophenyl acetamide, n1-4-iodophenyl-2-chloroacetamide, acetamide,2-chloro-n-4-iodophenyl, 4'-iodo-2-chloroacetoanilide, 2-chloro-n-4-iodo-phenyl-acetamide, acetamide, 2-chloro-n-4-iodophenyl, 10.14272/wiuvqcirraapax-uhfffaoysa-n, doi:10.14272/wiuvqcirraapax-uhfffaoysa-n
Clave InChI WIUVQCIRRAAPAX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1NC(=O)CCl)I
Nombre IUPAC 2-cloro-N-(4-yodofenil)acetamida
Peso molecular (g/mol) 295.51
PubChem CID 735792
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.51
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Chloro-N-(4-iodophenyl)acetamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.