Learn More
2-Cloro-N-(4-etilfenil)-N-(2,3,5,6-tetrafluorofenil)acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-N-(4-ethylphenyl)-N-(2,3,5,6-tetrafluorophenyl)acetamide |
| CAS | 332903-68-1 |
| Fórmula molecular | C16H12ClF4NO |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H12ClF4NO/c1-2-9-3-5-10(6-4-9)22(13(23)8-17)16-14(20)11(18)7-12(19)15(16)21/h3-7H,2,8H2,1H3 |
| SMILES | CCc1ccc(cc1)N(C(=O)CCl)c2c(F)c(F)cc(F)c2F |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-N-(4-etilfenil)-N-(2,3,5,6-tetrafluorofenil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 345.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 345.0544 |