Learn More
2-Cloro-N-(4'-cloro-5-hidroxi[1,1'-bifenil]-2-il)-3-piridinacarboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Boscalid-5-hydroxy |
| CAS | 661463-87-2 |
| Fórmula molecular | C18 H12 Cl2 N2 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-N-(4'-chloro-5-hydroxy[1,1'-biphenyl]-2-yl)-3-pyridinecarboxamide, Boscalid-5-hydroxy, 2-Chloro-N-(4'-chloro-5-hydroxybiphenyl-2-yl)nicotinamide, M510F01 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H12Cl2N2O2/c19-12-5-3-11(4-6-12)15-10-13(23)7-8-16(15)22-18(24)14-2-1-9-21-17(14)20/h1-10,23H,(H,22,24) |
| SMILES | Oc1ccc(NC(=O)c2cccnc2Cl)c(c1)c3ccc(Cl)cc3 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-N-[2-(4-clorofenil)-4-hidroxifenil]piridina-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 359.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 358.0276 |