Learn More
2-Cloro-N-[4-cloro-2-[(hidroxiimino)fenilmetil]fenil]acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-N-[4-chloro-2-[(hydroxyimino)phenylmethyl]phenyl]acetamide |
| CAS | 17977-76-3 |
| Fórmula molecular | C15H12Cl2N2O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2'-Benzoyl-2,4'-dichloro-2'-oxime Acetanilide, 2'-Benzoyl-2,4'-dichloro-oxime Acetanilide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12Cl2N2O2/c16-9-14(20)18-13-7-6-11(17)8-12(13)15(19-21)10-4-2-1-3-5-10/h1-8,21H,9H2,(H,18,20)/b19-15+ |
| SMILES | ON=C(c1ccccc1)c2cc(Cl)ccc2N=C(O)CCl |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-N-[4-cloro-2-[(E)-N-hidroxi-C-fenilcarbonimidoil]fenil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 323.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.0276 |