Learn More
2-cloro-N-(4-cloro-2-benzoilfenil)-N-metilacetamida, Mikromol™
Descripción
2-Cloro-N-(4-cloro-2-benzoilfenil)-N-metilacetamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-N-(4-chloro-2-benzoylphenyl)-N-methylacetamide |
| CAS | 6021-21-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Chloro-N-(4-chloro-2-benzoylphenyl)-N-methylacetamide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C16 H13 Cl2 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Diazepam Imp. B (EP), 2-Chloro-N-(4-chloro-2-benzoylphenyl)-N-methylacetamide, Diazepam Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H13Cl2NO2/c1-19(15(20)10-17)14-8-7-12(18)9-13(14)16(21)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,10H2,1H3 |
| SMILES | CN(C(=O)CCl)c1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N-(2-benzoil-4-clorofenil)-2-cloro-N-metilacetamida |
| Mostrar más |