Learn More
2-cloro-N-(4-cloro-2-benzoilfenil)-N-metilacetamida, Mikromol™
Código de producto. 30050229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050229 100 mg 100 miligramos
30052473 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050229 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0023.04
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-Cloro-N-(4-cloro-2-benzoilfenil)-N-metilacetamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-N-(4-chloro-2-benzoylphenyl)-N-methylacetamide
CAS 6021-21-2
Nombres de analitos o componentes 2-Chloro-N-(4-chloro-2-benzoylphenyl)-N-methylacetamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H13 Cl2 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Diazepam Imp. B (EP), 2-Chloro-N-(4-chloro-2-benzoylphenyl)-N-methylacetamide, Diazepam Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C16H13Cl2NO2/c1-19(15(20)10-17)14-8-7-12(18)9-13(14)16(21)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,10H2,1H3
SMILES CN(C(=O)CCl)c1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC N-(2-benzoil-4-clorofenil)-2-cloro-N-metilacetamida
Peso molecular (g/mol) 322.19
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.0323 g/mol