Learn More
2-Cloro-N-[4-cloro-2-(2-clorobenzoil)fenil]acetamida, TRC
Código de producto. 30354525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30354525 50 mg -
30364152 1 g 1 g
30360057 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30354525 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC29301050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14405-03-9
Fórmula molecular C15H10Cl3NO2
Peso molecular (g/mol) 342.6
Sinónimo 2,4'-Dichloro-2'-(o-chlorobenzoyl)acetanilide, 2-Chloro-N-[4-chloro-2-(2-chlorobenzoyl)phenyl]acetamide, Ro 97-1274
Nombre IUPAC 2-cloro-N-[4-cloro-2-(2-clorobenzoil)fenil]acetamida
SMILES ClCC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-N-[4-chloro-2-(2-chlorobenzoyl)phenyl]acetamide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10Cl3NO2/c16-8-14(20)19-13-6-5-9(17)7-11(13)15(21)10-3-1-2-4-12(10)18/h1-7H,8H2,(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.9777