Learn More
2-Cloro-N-[4-(1-cianociclopentil)fenil]-3-piridinacarboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-N-[4-(1-cyanocyclopentyl)phenyl]-3-pyridinecarboxamide |
| CAS | 1158560-99-6 |
| Fórmula molecular | C18H16ClN3O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-N-[4-(1-cyanocyclopentyl)phenyl]-3-pyridinecarboxamide (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H16ClN3O/c19-16-15(4-3-11-21-16)17(23)22-14-7-5-13(6-8-14)18(12-20)9-1-2-10-18/h3-8,11H,1-2,9-10H2,(H,22,23) |
| SMILES | N#CC1(C2=CC=C(C=C2)NC(=O)C3=CC=CN=C3Cl)CCCC1 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-N-(4-(1-cianociclopentil)fenil)nicotinamida |
| Peso molecular (g/mol) | 325.79 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 325.1 |