Learn More
2-Cloro-N-(3-fenil-1,2,4-tiadiazol-5-il)acetamida, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15408275
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15408275 1 g 1 g
15418275 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15408275 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33010.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25962-68-9
Fórmula molecular C10H8ClN3OS
Peso molecular (g/mol) 253.704
Número MDL MFCD06409307
Clave InChI DSELUSKAJCJQHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-n-3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl acetamide
PubChem CID 44669110
Nombre IUPAC 2-cloro-N-(3-fenil-1,2,4-tiadiazol-5-il)acetamida
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NSC(=N2)NC(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-N-(3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl)acetamide
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.71
Porcentaje de pureza 96%